Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10620342 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10620342
Brand: Macherey-Nagel™ 726225.30
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ 5 MS
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) GC/MS, ECD
Temperaturområde 320 °C til 340 °C
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Mængde 1 hver