Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Ideel til Ion Trap og Qadrupole MS-detektorer |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | Optima™ 5 MS Accent |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 320 °C til 340 °C |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Vis mere |