Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
Til brug med (udstyr) | Ideel til Ion Trap og Qadrupole MS-detektorer |
Type | GC Kapillærsøjle |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.2 mm |
Stationær fase | Optima™ 5 MS Accent |
USP type | G1, G2, G38 |
Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
Temperaturområde | 320 °C til 340 °C |
Filmtykkelse | 0,35μ m |
Længde (metrisk) | 50 m |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Kapillærsøjle >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion