Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 12422830 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
12422830 12 m 0.2 mm 0,35μ m Hver
12442830 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
12452820 25 m 0.2 mm 0,2μ m Hver
12492820 25 m 0.32 mm 1μ m Hver
12452830 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
12472830 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
12472820 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
12492830 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
12412830 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
12462820 50 m 0.2 mm 0,2μ m Hver
12432830 50 m 0.2 mm 0,35μ m Hver
12462830 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
12482830 60 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
12402840 60 m 0.25 mm 1μ m Hver
12482820 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
12402830 60 m 0.32 mm 1μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 12422830 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 725815.12
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (udstyr) Ideel til Ion Trap og Qadrupole MS-detektorer
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.2 mm
Stationær fase Optima™ 5 MS Accent
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 320 °C til 340 °C
Filmtykkelse 0,35μ m
Længde (metrisk) 12 m
Mængde 1 hver