Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Ideel til MS-detektorer, kan skylles med opløsningsmidler |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | Optima™ 5 HT |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 380 °C til 400 °C |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Vis mere |