Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Højtydende GC-kapillærsøjle
Artikelnummer. 10337971 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
5 μm
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10337971
Brand: Macherey-Nagel™ 726525.10
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.8 mm
Type Højtydende GC-kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase Optima™ 5
USP type G27
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 340 °C
Filmtykkelse 2μ m
Længde (metrisk) 10 m
Mængde 1 hver