Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Højtydende GC-kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
5 μm
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | Højtydende GC-kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.2 mm |
| Stationær fase | Optima™ 5 |
| USP type | G27 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 340 °C |
| Filmtykkelse | 0,35μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Mængde | 1 hver |