Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC), Polyfunktionel aminanalyse |
| Filmtykkelse | 0,4μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Stationær fase | Optima™ 5 Amin |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | 300 °C til 320 °C |