Få mere at vide
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 35 MS-kapillærsøjler til GC
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Diameter (metrisk):
0.4 mm
0.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
GC kapillarsøjle pakket med kemisk bundet, tværbundet silarylenfase med selektivitet i henhold til 35% phenyl / 65% methyl-polysiloxan. Det er en medium polær fase med meget lav blødning og fremragende deaktivering. Unik selektivitet i det midtpolære område.
- Øget selektivitetsspektrum og kompatibel med ionfældedetektorer
- Ingen CN-grupper i polymeren, så der er ingen grænser for brugen af ECD- og NPD-detektorer
- Temperaturstabilitet op til 370 °C for en længere kolonnelevetid og kortere retentionstider
- Fremragende deaktivering af slangeoverfladen til pålidelig kvantificering af prøver, selv ved ultrasporingsniveauer
- Laveste søjleblødning for reduceret kontaminering og forbedret detekterbarhed af opløste stoffer
- Lignende faser: DB-35 MS, HP-35, SPB-35, Rtx-35, 007-35, BPX-35, MDN-35, AT-35 MS, ZB-35, OV-11, VF-35 MS
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | For isotermiske operationer: 360 °C, Kort isoterm i temperaturprogram: 370 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Anbefalet til ionfældedetektorer |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Optima™ 35 MS |
| USP type | G42 |
| Til brug med (applikation) | PCB analyse, Ultra Trace Analyser, EPA metoder, Pesticidanalyse, PCBs, Fødevare- og lægemiddelanalyse |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Vis mere |