Få mere at vide
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 35 MS-kapillærsøjler til GC
Artikelnummer. 12432840 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Diameter (metrisk):
0.4 mm
0.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) unitSize
12432840 30 m 0.25 mm 0.4 mm Hver
12452840 30 m 0.32 mm 0.5 mm Hver
12442840 60 m 0.25 mm 0.4 mm Hver
12462840 60 m 0.32 mm 0.5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12432840 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 726154.30
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har ultra-lave blødningsegenskaber med høj temperaturstabilitet. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 35 MS-kapillærsøjler til GC er kemisk bundne, tværbundne silarylenfasesøjler med unik selektivitet i det midtpolære område og fremragende deaktivering af røroverfladen.
GC kapillarsøjle pakket med kemisk bundet, tværbundet silarylenfase med selektivitet i henhold til 35% phenyl / 65% methyl-polysiloxan. Det er en medium polær fase med meget lav blødning og fremragende deaktivering. Unik selektivitet i det midtpolære område.
  • Øget selektivitetsspektrum og kompatibel med ionfældedetektorer
  • Ingen CN-grupper i polymeren, så der er ingen grænser for brugen af ECD- og NPD-detektorer
  • Temperaturstabilitet op til 370 °C for en længere kolonnelevetid og kortere retentionstider
  • Fremragende deaktivering af slangeoverfladen til pålidelig kvantificering af prøver, selv ved ultrasporingsniveauer
  • Laveste søjleblødning for reduceret kontaminering og forbedret detekterbarhed af opløste stoffer
  • Lignende faser: DB-35 MS, HP-35, SPB-35, Rtx-35, 007-35, BPX-35, MDN-35, AT-35 MS, ZB-35, OV-11, VF-35 MS
Tekniske data
Maks. Temperatur For isotermiske operationer: 360 °C, Kort isoterm i temperaturprogram: 370 °C
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (udstyr) Anbefalet til ionfældedetektorer
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ 35 MS
USP type G42
Til brug med (applikation) PCB analyse, Ultra Trace Analyser, EPA metoder, Pesticidanalyse, PCBs, Fødevare- og lægemiddelanalyse
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Mængde 1 hver