Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. p-8012302 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
Unit Size:
Hver
Product Code. 10124941
Brand: Macherey-Nagel™ 726089.30
Only null left
Specifications
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ 240
Til brug med (applikation) FAMEs analyse, Dioxiner
Temperaturområde 260 °C til 280 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Mængde 1 hver