Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Optima™ 240 |
| Til brug med (applikation) | FAMEs analyse, Dioxiner |
| Temperaturområde | 260 °C til 280 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 50 m |
| Mængde | 1 hver |