Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10144701 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10144701
Brand: Macherey-Nagel™ 726096.60
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Optima™ 240
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC), Dioxiner
Temperaturområde 260 °C til 280 °C
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 60 m
Mængde 1 hver