Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10124941 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10124941 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10526331 25 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10452042 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10125181 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10317971 30 m 0.32 mm 0,35μ m Hver
10236941 50 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10419551 50 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10052891 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10022951 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10462042 60 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10611112 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10012861 60 m 0.32 mm 0,35μ m Hver
10144701 60 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10124941 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 726089.30
Tekniske data
Til brug med (applikation) FAMEs analyse, Dioxiner
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Stationær fase Optima™ 240
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Temperaturområde (metrisk) 260 °C til 280 °C