Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10003011 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10003011 50 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10680332 15 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10596691 25 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10082991 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10715942 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10515571 25 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10505571 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10786502 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10516871 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10216901 50 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10630722 50 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10618621 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10226231 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10398351 50 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10368441 60 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10308361 60 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10003011 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 726874.50
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 50 m
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) 0.4 mm
USP type G1, G2, G38
Stationær fase Optima™ 210
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Temperaturområde (metrisk) 260 °C til 280 °C