Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10715942 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10715942
Brand: Macherey-Nagel™ 726871.30
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ 210
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 260 °C til 280 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Mængde 1 hver