Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.8 mm |
| Type | Højtydende GC-kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | Optima™ 1701 |
| USP type | G46 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 280 °C til 300 °C |
| Filmtykkelse | 0,5μ m |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Mængde | 1 hver |