Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10338401 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Artikelnummer. 10338401
Brand: Macherey-Nagel™ 726545.25
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.8 mm
Type Højtydende GC-kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase Optima™ 1701
USP type G46
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 280 °C til 300 °C
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 25 m
Mængde 1 hver