Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10002911 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10002911 25 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10506511 10 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10328071 10 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10022931 10 m 0.53 mm 1μ m Hver
10526681 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10671492 15 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10758622 15 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10052951 15 m 0.53 mm 1μ m Hver
10736702 25 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10419751 25 m 0.2 mm 0,5μ m Hver
10032851 25 m 0.32 mm 0,35μ m Hver
10526501 25 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10505551 25 m 0.32 mm 1μ m Hver
10296751 25 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10276941 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10012921 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10114711 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10144561 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10338401 25 m 0.53 mm 1μ m Hver
10776512 30 m 0.32 mm 0,35μ m Hver
10032951 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10429941 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10681492 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10348401 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10491272 50 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10649771 50 m 0.2 mm 0,5μ m Hver
10420322 50 m 0.32 mm 0,25μ m Pakke med 50
10489551 50 m 0.32 mm 0,35μ m Hver
10768042 50 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10795932 50 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10523602 50 m 0.32 mm 1μ m Hver
10797272 60 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10516511 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10246941 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10042851 60 m 0.32 mm 0,35μ m Hver
10246271 60 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10595381 60 m 0.32 mm 1μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Artikelnummer. 10002911 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 726318.25
På lager
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 25 m
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) 0.5 mm
USP type G46
Stationær fase Optima™ 1701
Type Højtydende GC-kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Temperaturområde (metrisk) 300 °C til 320 °C