Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10586691 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10586691
Brand: Macherey-Nagel™ 726744.60
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Optima™ 17
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Steroider analyse, Pesticidanalyse, Lægemiddelanalyse
Temperaturområde 320 °C til 340 °C
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 60 m
Mængde 1 hver