Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. p-8012295 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10565551
Brand: Macherey-Nagel™ 726780.30
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Optima™ 1301
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Pesticidanalyse
Temperaturområde 300 °C til 320 °C
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Mængde 1 hver