Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Optima™ 1301 |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | Pesticidanalyse |
| Temperaturområde | 300 °C til 320 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Mængde | 1 hver |