Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1-TG GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10449551 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10449551
Brand: Macherey-Nagel™ 726133.10
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ 1-TG
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Triglyceridanalyse
Temperaturområde 370 °C
Længde (metrisk) 10 m
Mængde 1 hver