Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC kapillarsøjle
Artikelnummer. 10134561 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10134561
Brand: Macherey-Nagel™ 726205.60
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ 1 MS
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC), ECD, Generelle analyser på sporingsniveau
Temperaturområde 340 °C til 360 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 60 m
Mængde 1 hver