Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 12492810 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
12492810 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
12482810 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
12412820 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
12462810 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
12442810 25 m 0.2 mm 0,2μ m Hver
12432820 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
12452810 50 m 0.2 mm 0,2μ m Hver
12402820 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
12422820 60 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
12472810 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
12442820 60 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12492810 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 725805.30
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (udstyr) Ideel til Ion Trap og Quadrupole MS-detektorer
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ 1 MS Accent
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 360 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Mængde 1 hver