Få mere at vide
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC kapillarsøjle, 0,8 mm OD
Artikelnummer. 10649191 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
Filmtykkelse:
0,5μ m
1μ m
2μ m
5μ m
Temperaturområde:
300 °C til 320 °C
320 °C til 340 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Filmtykkelse Temperaturområde unitSize
10649191 15 m 1μ m 320 °C til 340 °C Hver
10318211 25 m 1μ m 320 °C til 340 °C Hver
10566851 10 m 1μ m 320 °C til 340 °C Hver
10286941 30 m 1μ m 320 °C til 340 °C Hver
10449741 25 m 0,5μ m 320 °C til 340 °C Hver
10023001 30 m 0,5μ m 320 °C til 340 °C Hver
10052831 25 m 2μ m 320 °C til 340 °C Hver
10226561 30 m 2μ m 320 °C til 340 °C Hver
15102105 50 m 2μ m 320 °C til 340 °C Hver
10706142 10 m 5μ m 300 °C til 320 °C Hver
10368641 25 m 5μ m 300 °C til 320 °C Hver
10165181 30 m 5μ m 300 °C til 320 °C Hver
10601502 50 m 5μ m 300 °C til 320 °C Hver
10459741 10 m 2μ m 320 °C til 340 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10649191 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 726529.15
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til adskillelse af komponenter i henhold til kogepunkter. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC kapillarsøjle, 0,8 mm OD er ikke-polære fasesøjler med 100 % dimethylpolysiloxan til brug i gaskromatografi. Fås i en række længder og filmtykkelser.
Ikke-polær fase sammensat af 100% dimethylpolysiloxan til brug i gaskromatografi.
  • Tykfilmsøjler (≥ 3 μm film) anbefales især til opløsningsmiddelanalyse
  • Lignende faser: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Hver kolonne er individuelt testet og forsynet med testcertifikat
  • Maksimale temperaturer:
    • Spalter med film< 3 μm: 320 °C for isotermisk drift, °340 C for korte isotermer i et temperaturprogram
    • Spalter med film> 3 μm: 300 °C for isotermisk drift, °320 C for korte isotermer i et temperaturprogram
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.8 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase Optima™ 1
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Adskillelse af komponenter i henhold til kogepunktsanalyse
Temperaturområde 320 °C til 340 °C
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 15 m
Mængde 1 hver