Få mere at vide
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC kapillarsøjle, 0,8 mm OD
Artikelnummer. 10318211 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
Filmtykkelse:
0,5μ m
1μ m
2μ m
5μ m
Temperaturområde:
300 °C til 320 °C
320 °C til 340 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10318211
Brand: Macherey-Nagel™ 726529.25
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til adskillelse af komponenter i henhold til kogepunkter. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC kapillarsøjle, 0,8 mm OD er ikke-polære fasesøjler med 100 % dimethylpolysiloxan til brug i gaskromatografi. Fås i en række længder og filmtykkelser.
Ikke-polær fase sammensat af 100% dimethylpolysiloxan til brug i gaskromatografi.
  • Tykfilmsøjler (≥ 3 μm film) anbefales især til opløsningsmiddelanalyse
  • Lignende faser: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Hver kolonne er individuelt testet og forsynet med testcertifikat
  • Maksimale temperaturer:
    • Spalter med film< 3 μm: 320 °C for isotermisk drift, °340 C for korte isotermer i et temperaturprogram
    • Spalter med film> 3 μm: 300 °C for isotermisk drift, °320 C for korte isotermer i et temperaturprogram
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.8 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase Optima™ 1
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Adskillelse af komponenter i henhold til kogepunktsanalyse
Temperaturområde 320 °C til 340 °C
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 25 m
Mængde 1 hver