Få mere at vide
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC kapillarsøjle, 0,5 mm OD
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 30
Pakke med 50
Beskrivelse
Ikke-polær fase sammensat af 100% dimethylpolysiloxan til brug i gaskromatografi.
- Lignende faser: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Hver kolonne er individuelt testet og forsynet med testcertifikat
- Maksimale temperaturer: 340 °C for isotermisk drift, °360 C for korte isotermer i et temperaturprogram
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | Optima™ 1 |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | Adskillelse af komponenter i henhold til kogepunktsanalyse |
| Temperaturområde | 340 °C til 360 °C |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Mængde | 1 hver |