Få mere at vide
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC kapillarsøjle, 0,5 mm OD, tyk film
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
Filmtykkelse:
3μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ikke-polær fase sammensat af 100% dimethylpolysiloxan til brug i gaskromatografi.
- Tykfilmsøjler anbefales især til opløsningsmiddelanalyse
- Lignende faser: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Hver kolonne er individuelt testet og forsynet med testcertifikat
- Maksimale temperaturer: 300 °C for isotermisk drift, °320 C for korte isotermer i et temperaturprogram
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| Type | Højtydende GC-kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | Optima™ 1 |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | Adskillelse af komponenter i henhold til kogepunktsanalyse |
| Temperaturområde | 300 °C til 320 °C |
| Filmtykkelse | 5μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Mængde | 1 hver |