Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillærsøjle for GC
Artikelnummer. 10003001 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 30
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10003001 60 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
10798422 20 m 0.1 mm 0,4μ m Hver
10442042 15 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
10421852 20 m 0.1 mm 0,1μ m Hver
10398441 10 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
10516331 10 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10239551 10 m 0.1 mm 0,1μ m Pakke med 10
10516681 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10368591 10 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10679761 25 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
10154461 25 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10012851 25 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10596151 30 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
10145181 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10114511 30 m 0.25 mm 0,25μ m Pakke med 30
10490122 50 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10556531 25 m 0.25 mm 1μ m Hver
10256851 50 m 0.25 mm 1μ m Hver
10535302 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10347971 50 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10296651 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10022851 60 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10726132 60 m 0.25 mm 1μ m Hver
10164561 50 m 0.2 mm 0,35μ m Hver
10206811 12 m 0.2 mm 0,2μ m Hver
10595541 25 m 0.2 mm 0,2μ m Hver
10154561 12 m 0.2 mm 0,35μ m Hver
10525391 50 m 0.2 mm 0,2μ m Hver
10716332 25 m 0.2 mm 0,35μ m Hver
10032911 50 m 0.2 mm 0,5μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 10003001 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 726038.60
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ 1
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Adskillelse af komponenter i henhold til kogepunktsanalyse
Temperaturområde 340 °C til 360 °C
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 60 m
Mængde 1 hver