Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillærsøjle for GC
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Optima™ 1 |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | Adskillelse af komponenter i henhold til kogepunktsanalyse |
| Temperaturområde | 340 °C til 360 °C |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 50 m |
| Mængde | 1 hver |