Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler Artikelnummer.: 11990075
Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler
Artikelnummer. 11990075 Shop alle Thermo Scientific produkter
0,5μ m, 15 mL, Middel syre, 4%, 15ml
Diameter (metrisk):
0,2μ m
0,3μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,85μ m
0,9μ m
2μ m
3μ m
4.0μ m
5,0μ m
Mængde:
15 mL
100 mL
1000 mL
Overfladesyrebelastning:
Høj syre
Lav syre
Middel syre
Koncentration:
10%
4%
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
15ml
Hver
Artikelnummer. 11990075
Brand: Thermo Scientific™ W050CA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Kontroller følsomhed, specificitet og stabilitet med forskellige syreindhold tilgængeligt indeni Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler.
Kontroller følsomhed, specificitet og stabilitet med forskellige syreindhold tilgængeligt indeni Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler. Partikler indeholder carboxylsyregrupper til kovalent kobling og kan bruges direkte fra flasken i en række forskellige anvendelser.
  • Parkeringsområdet kombinerer overfladeareal og syreindhold for at give dig den overfladesyrefordeling, der er nyttig til analyseoptimering
  • Overfladeareal pr. gram af en partikel varierer omvendt med partikeldiameteren
  • Syreindhold refererer til de titrerede milliækvivalenter pr. gram (mEq/g) og er vægtbaseret
  • Til de fleste applikationer kan partikler bruges direkte fra flasken uden forudgående rengøring
  • Proprietært anionisk overfladeaktivt stof interfererer ikke med binding af proteiner og får heller ikke proteiner til at desorbere fra partikeloverflader eller få proteiner til at desorbere fra partikeloverflader
  • Forskellige overfladesyrekoncentrationer til rådighed for at hjælpe med at optimere reagensudviklingsindsatsen
  • Partikler er blevet brugt i og er lige vellykkede i molekylærbiologi og forskningsapplikationer
Parkeringsplads ejendomme
  • Lavt syreindhold —60 100 –Parkeringsplads Hydrofob —overflade, mere kolloidt stabil end almindelig polystyren
  • Middel syreindhold —35 –59 Parkeringsplads Hydrofobe —og hydrofile områder; god kolloid stabilitet og god kovalent kobling
  • Højt syreindhold —10 –34 Parkeringsplads Hydrofil —overflade; fremragende kolloid stabilitet; fremragende kovalent kobling
Anbefalet til:
  • Klinisk diagnostik
  • Molekylær biologi
  • Nefelometriske, turbidimetriske og objektglasagglutinationsassays
Bemærk:
Ved brug Opti-Link partikler, spørg om vores Microparticle Reagent Optimization Manual, som skitserer vores reagensudviklingsstrategi. Denne manual inkluderer validerede protokoller for binding, kobling og partikelreagensoptimering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Proprietær anionisk overfladeaktivt stof
Certificeringer/compliance Inkluderer analysecertifikat
Koncentration 4%
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Oversigt Partikler, der indeholder carboxylsyregrupper til kovalent kobling, og som kan anvendes i en række forskellige anvendelser.
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Kovalent kobling
Materiale Polystyrensulfat
Produkttype Specialpartikler
Inkluderer Indlægsseddel med analysecertifikat
Emballage 15 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 15 mL
Prøveevalueringspakker Pakket i 15 ml flasker med 10 % tørstof. Evalueringspakken består af tre partier fra alle tilgængelige PS- eller CM-partikler.
Specialemballage Opti-Link Carboxylat-modificerede polystyrenpartikler fås i forskellige koncentrationer og pakkestørrelser efter anmodning.
Overfladesyrebelastning Middel syre
Diameter (metrisk) 0,5μ m
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer273136 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 ArtikelnummerW050CA
Partinummer274430_1199 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2025 ArtikelnummerW050CA
Partinummer274685_1199 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2025 ArtikelnummerW050CA
Partinummer280758_1199 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/01/2025 ArtikelnummerW050CA
Partinummer284133_1199 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/01/2025 ArtikelnummerW050CA
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler >