Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Kontroller følsomhed, specificitet og stabilitet med forskellige syreindhold tilgængeligt indeni Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler. Partikler indeholder carboxylsyregrupper til kovalent kobling og kan bruges direkte fra flasken i en række forskellige anvendelser.
- For de fleste applikationer, Opti-Link partikler kan bruges direkte fra flasken uden forudgående rengøring
- Proprietært anionisk overfladeaktivt stof interfererer ikke med binding af proteiner eller får proteiner til at desorbere fra partikeloverflader eller forårsager proteiner til at desorbere fra partikeloverflader
- Forskellige overfladesyrekoncentrationer til rådighed for at hjælpe med at optimere reagensudviklingsindsatsen
- Opti-Link partikler er blevet brugt i og er lige vellykkede i molekylærbiologi og forskningsapplikationer
Egenskaber for parkeringsområde
- Lavt syreindhold —60 100 –Parkeringsplads Hydrofob —overflade, mere kolloidt stabil end almindelig polystyren
- Middel syreindhold —35 –59 Parkeringsplads Hydrofobe —og hydrofile områder; god kolloid stabilitet og god kovalent kobling
- Højt syreindhold —10 –34 Parkeringsplads Hydrofil —overflade; fremragende kolloid stabilitet; fremragende kovalent kobling
Anbefalet til:
Klinisk diagnostik, molekylærbiologi, nefelometriske, turbidimetriske og objektglasagglutinationsassays
Bemærk:
Ved brug Opti-Link partikler, spørg om vores Microparticle Reagent Optimization Manual, som skitserer vores reagensudviklingsstrategi. Denne manual inkluderer validerede protokoller for binding, kobling og partikelreagensoptimering.
Spécification
Spécification
Tilsætningsstof | Proprietær anionisk overfladeaktivt stof |
Certificeringer/compliance | Inkluderer analysecertifikat |
Koncentration | 10% |
Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
Oversigt | Partikler, der indeholder carboxylsyregrupper til kovalent kobling, og som kan anvendes i en række forskellige anvendelser. |
Til brug med (applikation) | Kovalent kobling |
Materiale | Polystyrensulfat |
Produkttype | Specialpartikler |
Inkluderer | Indlægsseddel med analysecertifikat |
Emballage | 100 mL |
Afficher plus |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
244773 | Analysecertifikat | 13/01/2022 | 73003420100350 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.