Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler Artikelnummer.: 11844203
Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler
Artikelnummer. 11844203 Shop alle Thermo Scientific produkter
0,2μ m, 15 mL, Lav syre, 10%, 15ml
Diameter (metrisk):
0,2μ m
0,3μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,85μ m
0,9μ m
2μ m
3μ m
4.0μ m
5,0μ m
Mængde:
15 mL
100 mL
1000 mL
Overfladesyrebelastning:
Høj syre
Lav syre
Middel syre
Koncentration:
10%
4%
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
15ml
Hver
Artikelnummer. 11844203
Brand: Thermo Scientific™ 93000570100290
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kontroller følsomhed, specificitet og stabilitet med forskellige syreindhold tilgængeligt indeni Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler.
Kontroller følsomhed, specificitet og stabilitet med forskellige syreindhold tilgængeligt indeni Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler. Partikler indeholder carboxylsyregrupper til kovalent kobling og kan bruges direkte fra flasken i en række forskellige anvendelser.
Parkeringsområdet kombinerer overfladeareal og syreindhold for at give dig den overfladesyrefordeling, der er nyttig til analyseoptimering. Overfladearealet pr. gram af en partikel varierer omvendt med partikeldiameteren. Syreindhold refererer til de titrerede milliækvivalenter pr. gram (mEq/g) og er vægtbaseret.
  • For de fleste applikationer, Opti-Link partikler kan bruges direkte fra flasken uden forudgående rengøring
  • Proprietært anionisk overfladeaktivt stof interfererer ikke med binding af proteiner eller får proteiner til at desorbere fra partikeloverflader eller forårsager proteiner til at desorbere fra partikeloverflader
  • Forskellige overfladesyrekoncentrationer til rådighed for at hjælpe med at optimere reagensudviklingsindsatsen
  • Opti-Link partikler er blevet brugt i og er lige vellykkede i molekylærbiologi og forskningsapplikationer
Egenskaber for parkeringsområde
  • Lavt syreindhold —60 100 –Parkeringsplads Hydrofob —overflade, mere kolloidt stabil end almindelig polystyren
  • Middel syreindhold —35 –59 Parkeringsplads Hydrofobe —og hydrofile områder; god kolloid stabilitet og god kovalent kobling
  • Højt syreindhold —10 –34 Parkeringsplads Hydrofil —overflade; fremragende kolloid stabilitet; fremragende kovalent kobling
Anbefalet til:
Klinisk diagnostik, molekylærbiologi, nefelometriske, turbidimetriske og objektglasagglutinationsassays
Bemærk:
Ved brug Opti-Link partikler, spørg om vores Microparticle Reagent Optimization Manual, som skitserer vores reagensudviklingsstrategi. Denne manual inkluderer validerede protokoller for binding, kobling og partikelreagensoptimering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Proprietær anionisk overfladeaktivt stof
Certificeringer/compliance Inkluderer analysecertifikat
Koncentration 10%
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Oversigt Partikler, der indeholder carboxylsyregrupper til kovalent kobling, og som kan anvendes i en række forskellige anvendelser.
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Kovalent kobling
Materiale Polystyrensulfat
Produkttype Specialpartikler
Inkluderer Indlægsseddel med analysecertifikat
Emballage 15 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Konserveringsmiddel Pasteuriseret
Mængde 15 mL
Prøveevalueringspakker Pakket i 15 ml flasker med 10 % tørstof. Evalueringspakken består af tre partier fra alle tilgængelige PS- eller CM-partikler.
Specialemballage Opti-Link Carboxylat-modificerede polystyrenpartikler fås i forskellige koncentrationer og pakkestørrelser efter anmodning.
Overfladesyrebelastning Lav syre
Diameter (metrisk) 0,2μ m
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer271857 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer93000570100290
Partinummer224034 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2022 Artikelnummer93000570100290
Partinummer237542 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2022 Artikelnummer93000570100290
Partinummer166592 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/08/2019 Artikelnummer93000570100290
Partinummer180892 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/08/2019 Artikelnummer93000570100290
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler >