Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Kontroller følsomhed, specificitet og stabilitet med forskellige syreindhold tilgængeligt indeni Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler. Partikler indeholder carboxylsyregrupper til kovalent kobling og kan bruges direkte fra flasken i en række forskellige anvendelser.
- Parkeringsområdet kombinerer overfladeareal og syreindhold for at give dig den overfladesyrefordeling, der er nyttig til analyseoptimering
- Overfladeareal pr. gram af en partikel varierer omvendt med partikeldiameteren
- Syreindhold refererer til de titrerede milliækvivalenter pr. gram (mEq/g) og er vægtbaseret
- Til de fleste applikationer kan partikler bruges direkte fra flasken uden forudgående rengøring
- Proprietært anionisk overfladeaktivt stof interfererer ikke med binding af proteiner og får heller ikke proteiner til at desorbere fra partikeloverflader eller få proteiner til at desorbere fra partikeloverflader
- Forskellige overfladesyrekoncentrationer til rådighed for at hjælpe med at optimere reagensudviklingsindsatsen
- Partikler er blevet brugt i og er lige vellykkede i molekylærbiologi og forskningsapplikationer
Parkeringsplads ejendomme
- Lavt syreindhold —60 100 –Parkeringsplads Hydrofob —overflade, mere kolloidt stabil end almindelig polystyren
- Middel syreindhold —35 –59 Parkeringsplads Hydrofobe —og hydrofile områder; god kolloid stabilitet og god kovalent kobling
- Højt syreindhold —10 –34 Parkeringsplads Hydrofil —overflade; fremragende kolloid stabilitet; fremragende kovalent kobling
Anbefalet til:
- Klinisk diagnostik
- Molekylær biologi
- Nefelometriske, turbidimetriske og objektglasagglutinationsassays
Bemærk:
Ved brug Opti-Link partikler, spørg om vores Microparticle Reagent Optimization Manual, som skitserer vores reagensudviklingsstrategi. Denne manual inkluderer validerede protokoller for binding, kobling og partikelreagensoptimering.
Tekniske data
Tekniske data
Tilsætningsstof | Proprietær anionisk overfladeaktivt stof |
Certificeringer/compliance | Inkluderer analysecertifikat |
Koncentration | 4% |
Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
Oversigt | Partikler, der indeholder carboxylsyregrupper til kovalent kobling, og som kan anvendes i en række forskellige anvendelser. |
Farve | Hvid eller farveløs |
Til brug med (applikation) | Kovalent kobling |
Materiale | Polystyrensulfat |
Produkttype | Specialpartikler |
Inkluderer | Indlægsseddel med analysecertifikat |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Specification Sheets
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
272904 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | W500CA |
271075 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | W500CA |
286275_1199 | Analysecertifikat | 25/01/2025 | W500CA |
226751 | Analysecertifikat | 28/01/2022 | W500CA |
240561 | Analysecertifikat | 28/01/2022 | W500CA |