Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Kontroller følsomhed, specificitet og stabilitet med forskellige syreindhold tilgængeligt indeni Thermo Scientific™ Opti-Link™ Carboxylat-modificerede partikler. Partikler indeholder carboxylsyregrupper til kovalent kobling og kan bruges direkte fra flasken i en række forskellige anvendelser.
- Parking area combines surface area and acid content to give you the surface acid distribution that is useful for assay optimization
- Surface area per gram of a particle varies inversely with the particle diameter
- Acid content refers to the titrated milliequivalents per gram (mEq/g) and is weight-based
- For most applications, particles can be used directly from the bottle without any pre-cleaning
- Proprietary anionic surfactant does not interfere with binding of proteins nor cause proteins to desorb from particle surfaces or cause proteins to desorb from particle surfaces
- Various surface acid concentrations available to help optimize reagent development efforts
- Particles have been used in and are equally successful in molecular biology and research applications
Parking Area Properties
- Low Acid Content—60–100 Parking Area—Hydrophobic surface, more colloidally stable than plain polystyrene
- Medium Acid Content—35–59 Parking Area—Hydrophobic and hydrophilic areas; good colloidal stability and good covalent coupling
- High Acid Content—10–34 Parking Area—Hydrophilic surface; excellent colloidal stability; excellent covalent coupling
Recommended for:
- Clinical diagnostics
- Molecular biology
- Nephelometric, turbidimetric and slide agglutination assays
Note:
When using Opti-Linkparticles, ask about our Microparticle Reagent Optimization manual, which outlines our reagent development strategy. This manual includes validated binding, coupling and particle reagent optimization protocols.
Tekniske data
Tekniske data
Tilsætningsstof | Proprietær anionisk overfladeaktivt stof |
Certificeringer/compliance | Inkluderer analysecertifikat |
Koncentration | 4% |
Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
Oversigt | Partikler, der indeholder carboxylsyregrupper til kovalent kobling, og som kan anvendes i en række forskellige anvendelser. |
Farve | Hvid eller farveløs |
Til brug med (applikation) | Kovalent kobling |
Materiale | Polystyrensulfat |
Produkttype | Specialpartikler |
Inkluderer | Indlægsseddel med analysecertifikat |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
273275_113099 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | W090CA |
280886_1199 | Analysecertifikat | 27/01/2025 | W090CA |
280476_1199 | Analysecertifikat | 26/01/2025 | W090CA |
226400 | Analysecertifikat | 28/01/2022 | W090CA |
242629 | Analysecertifikat | 28/01/2022 | W090CA |