Få mere at vide
Honeywell™ Optifit Twin™ Luftrensende åndedrætsværn (APR)
Artikelnummer. p-7228997
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11856930
Brand: Honeywell™ 1715241
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
De Optifit Twin™ Full-Face APR giver beskyttelse mod partikler og/eller giftige gasser. Den har en fuld linse til bredt synsfelt, en silikone krop for optimal pasform og et klik-pas patronsystem for fleksibel beskyttelse. En indbygget membran giver mulighed for bedre taletransmission.
  • Produkttype: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Beskrivelse: Polycarbonatvisir med silikoneskørt, ansigtsblank og udåndingsventil. Integreret plastmembran
  • Patron/filter: Bajonet N-Series Filter (EN141 eller EN143 Klasse 1 eller 2 Cert. Honeywell Kun filtre)
  • Linsetype: Fuld linse
  • Materiale (Linse): Polycarbonat
  • Selestil: Hovedsele med fem stropper, med justeringsspænder til hurtig udløsning
  • Certificeringer/overholdelse: EN136:1998, CE PPE Cat:3, QA: ISO 9001/2000
  • Til brug med (applikation): Laboratorier, medicinalindustri, olie- og gasindustri, mekanisk industri, bilindustri, kemisk industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patron/filter Bajonet N-Series filter (EN 141 eller EN 143 Klasse 1 eller 2 certifikat Honeywell kun filtre)
Patrontype Dobbelt filter
Certificeringer/compliance EN 136:1998, EF-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-certifikat: 0070-236-079-06-06-0023, EF-attest: 0070-236-079-06-06-0023, Overensstemmelseserklæring INRS - 1715231
Farve Sort
Produkttype Luftrensende åndedrætsværn (APR)
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Ansigtsstykke materiale Silikone
Til brug med (applikation) Laboratorier, medicinalindustri, olie- og gasindustri, mekanisk industri, bilindustri, kemisk industri
Selestil Hovedsele med fem stropper, med justeringsspænder med hurtig udløsning
Inkluderer Silikoneskørt, filter, membran
Materiale (linse) Polycarbonat
Halsrem Ja
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 570 g