Få mere at vide
Honeywell™ Optifit Twin™ Luftrensende åndedrætsværn (APR)
Description
- Produkttype: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
- Beskrivelse: Polycarbonatvisir med silikoneskørt, ansigtsblank og udåndingsventil. Integreret plastmembran
- Patron/filter: Bajonet N-Series Filter (EN141 eller EN143 Klasse 1 eller 2 Cert. Honeywell Kun filtre)
- Linsetype: Fuld linse
- Materiale (Linse): Polycarbonat
- Selestil: Hovedsele med fem stropper, med justeringsspænder til hurtig udløsning
- Certificeringer/overholdelse: EN136:1998, CE PPE Cat:3, QA: ISO 9001/2000
- Til brug med (applikation): Laboratorier, medicinalindustri, olie- og gasindustri, mekanisk industri, bilindustri, kemisk industri
Specifications
Specifications
| Patron/filter | Bajonet N-Series filter (EN 141 eller EN 143 Klasse 1 eller 2 certifikat Honeywell kun filtre) |
| Certificeringer/compliance | EN 136:1998, EF-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-certifikat: 0070-236-079-06-06-0023, EF-attest: 0070-236-079-06-06-0023, Overensstemmelseserklæring INRS - 1715231 |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Luftrensende åndedrætsværn (APR) |
| Størrelse | Lille |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Ansigtsstykke materiale | Silikone |
| Format | Lille |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier, medicinalindustri, olie- og gasindustri, mekanisk industri, bilindustri, kemisk industri |
| Selestil | Hovedsele med fem stropper, med justeringsspænder med hurtig udløsning |
| Show More |