Få mere at vide
Honeywell™ Optifit Twin™ Luftrensende åndedrætsværn (APR)
Artikelnummer. 11856930
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11856930 Medium Hver
11867000 Større Hver
12535924 Lille Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11856930 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1715241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 DKK
    858.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 1241.42 DKK
    59% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
De Optifit Twin™ Full-Face APR giver beskyttelse mod partikler og/eller giftige gasser. Den har en fuld linse til bredt synsfelt, en silikone krop for optimal pasform og et klik-pas patronsystem for fleksibel beskyttelse. En indbygget membran giver mulighed for bedre taletransmission.
  • Produkttype: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Beskrivelse: Polycarbonatvisir med silikoneskørt, ansigtsblank og udåndingsventil. Integreret plastmembran
  • Patron/filter: Bajonet N-Series Filter (EN141 eller EN143 Klasse 1 eller 2 Cert. Honeywell Kun filtre)
  • Linsetype: Fuld linse
  • Materiale (Linse): Polycarbonat
  • Selestil: Hovedsele med fem stropper, med justeringsspænder til hurtig udløsning
  • Certificeringer/overholdelse: EN136:1998, CE PPE Cat:3, QA: ISO 9001/2000
  • Til brug med (applikation): Laboratorier, medicinalindustri, olie- og gasindustri, mekanisk industri, bilindustri, kemisk industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Patron/filter Bajonet N-Series filter (EN 141 eller EN 143 Klasse 1 eller 2 certifikat Honeywell kun filtre)
Patrontype Dobbelt filter
Certificeringer/compliance EN 136:1998, EF-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-certifikat: 0070-236-079-06-06-0023, EF-attest: 0070-236-079-06-06-0023, Overensstemmelseserklæring INRS - 1715231
Farve Sort
Produkttype Luftrensende åndedrætsværn (APR)
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Ansigtsstykke materiale Silikone
Til brug med (applikation) Laboratorier, medicinalindustri, olie- og gasindustri, mekanisk industri, bilindustri, kemisk industri
Selestil Hovedsele med fem stropper, med justeringsspænder med hurtig udløsning
Inkluderer Silikoneskørt, filter, membran
Materiale (linse) Polycarbonat
Halsrem Ja
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 570 g