Få mere at vide
Sartorius Optifit Tips, enkelt stativer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13147524 Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,2 til 10μ L
0,5 til 200μ L
10 til 1000μ L
100 til 5000μ L
5 til 350μ L
50 til 1200 μL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Længde (metrisk):
3,15 cm
5,1 cm
5,4 cm
7,15 cm
9 cm
15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 960
Artikelnummer. 13147524
Brand: Sartorius 791200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for perfekt pasform og tæt forsegling Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tip, enkelt stativer fremmer maksimal pipettering nøjagtighed og reproducerbarhed. Spidser er fremstillet i en ISO 8 certificeret renrumsmiljø og fås i sterile og ikke-sterile versioner i en række forskellige volumener.
Ergonomisk designet til maksimal præcision og nøjagtighed
  • Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren
  • Muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning
  • Præcisionsfremstillede spidser giver den bedst mulige nøjagtighed og præcision
  • Nem, enhåndsåbning og lukning af flip-top stativer
Designet efter de højeste standarder
  • Fremstillet af højkvalitets ny polypropylen
  • DNase, RNase og endotoksin-fri certificeret
  • Fås som e-stråle forsteriliseret eller ikke-steriliseret
  • Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative stativetiketter
    • Angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
  • Reoler, bakker og spidser er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes som energiaffald
  • Lufttæt plastik indpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring
  • Genanvendelig og fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipettere og mere:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus
  • Farvekodede bakker og spidser til nemt at matche med kompatible Sartorius pipettere
  • Universelt design er kompatibelt med de fleste andre mærker af pipettere
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50 til 1200 μL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Lilla
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,81 tommer.
Længde (metrisk) 7,15 cm
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001, ISO 13485
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Standard
Produkttype Ikke-filtrerede tips
Farvekode Lilla
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Sartorius Picus, Sartorius Tacta, Sartorius Proline Plus, Sartorius mLINE
Uddannet Nej