Få mere at vide
Sartorius Optifit Tips, enkelt stativer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10728854 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,2 til 10μ L
0,5 til 200μ L
10 til 1000μ L
100 til 5000μ L
5 til 350μ L
50 til 1200 μL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Længde (metrisk):
3,15 cm
5,1 cm
5,4 cm
7,15 cm
9 cm
15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 960
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Farvekode Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10728854 10 til 1000μ L Ikke steril Blå 7,15 cm Pakke med 960
10234392 0,1 til 10μ L Steril Grå 3,15 cm Pakke med 960
10427142 5 til 350μ L Steril Orange 5,4 cm Pakke med 960
10664973 5 til 350μ L Ikke steril Orange 5,4 cm Pakke med 960
10162202 10 til 1000μ L Steril Blå 7,15 cm Pakke med 960
10294482 50 til 1200 μL Ikke steril Lilla 9 cm Pakke med 960
10417492 50 til 1200 μL Steril Lilla 9 cm Pakke med 960
10424762 100 til 5000μ L Steril Grøn 15 cm Pakke med 50
10674973 100 til 5000μ L Ikke steril Grøn 15 cm Pakke med 50
10650803 0,2 til 10μ L Ikke steril Grå 3,15 cm -
11522934 0,5 til 200μ L Steril Gul 5,1 cm Pakke med 960
15573503 50 til 1200 μL Ikke steril Lilla 7,15 cm Pakke med 960
13147524 50 til 1200 μL Ikke steril Lilla 7,15 cm Pakke med 960
10591183 50 til 1200 μL Steril Lilla 7,15 cm Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10728854 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 791000
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Sørg for perfekt pasform og tæt forsegling Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tip, enkelt stativer fremmer maksimal pipettering nøjagtighed og reproducerbarhed. Spidser er fremstillet i en ISO 8 certificeret renrumsmiljø og fås i sterile og ikke-sterile versioner i en række forskellige volumener.
Ergonomisk designet til maksimal præcision og nøjagtighed
  • Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren
  • Muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning
  • Præcisionsfremstillede spidser giver den bedst mulige nøjagtighed og præcision
  • Nem, enhåndsåbning og lukning af flip-top stativer
Designet efter de højeste standarder
  • Fremstillet af højkvalitets ny polypropylen
  • DNase, RNase og endotoksin-fri certificeret
  • Fås som e-stråle forsteriliseret eller ikke-steriliseret
  • Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative stativetiketter
    • Angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
  • Reoler, bakker og spidser er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes som energiaffald
  • Lufttæt plastik indpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring
  • Genanvendelig og fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipettere og mere:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus
  • Farvekodede bakker og spidser til nemt at matche med kompatible Sartorius pipettere
  • Universelt design er kompatibelt med de fleste andre mærker af pipettere
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10 til 1000μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,81 tommer.
Længde (metrisk) 7,15 cm
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001, ISO 13485
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Standard
Produkttype Ikke-filtrerede tips
Farvekode Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Sartorius Picus, Sartorius Tacta, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Uddannet Nej