Få mere at vide
Sartorius Optifit Tips, enkelt stativer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sørg for perfekt pasform og tæt forsegling Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tip, enkelt stativer fremmer maksimal pipettering nøjagtighed og reproducerbarhed. Spidser er fremstillet i en ISO 8 certificeret renrumsmiljø og fås i sterile og ikke-sterile versioner i en række forskellige volumener.
Brand:  Sartorius 790350
584.18 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10664973
  • 1035.00 DKK / Pakke med 960
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Ergonomisk designet til maksimal præcision og nøjagtighed
  • Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren
  • Muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning
  • Præcisionsfremstillede spidser giver den bedst mulige nøjagtighed og præcision
  • Nem, enhåndsåbning og lukning af flip-top stativer
Designet efter de højeste standarder
  • Fremstillet af højkvalitets ny polypropylen
  • DNase, RNase og endotoksin-fri certificeret
  • Fås som e-stråle forsteriliseret eller ikke-steriliseret
  • Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative stativetiketter
    • Angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
  • Reoler, bakker og spidser er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes som energiaffald
  • Lufttæt plastik indpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring
  • Genanvendelig og fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipettere og mere:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus
  • Farvekodede bakker og spidser til nemt at matche med kompatible Sartorius pipettere
  • Universelt design er kompatibelt med de fleste andre mærker af pipettere
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
5 til 350μ L
Ikke steril
Autoklaverbar
5.4cm
DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Stativ
Ikke-filtrerede tips
Engangsbrug
Nej
Ikke-filtreret
Orange
2,12 tommer.
CE, ISO 9001, ISO 13485
300μ L
Standard
Orange
Sartorius Picus™, Sartorius Tacta™, Sartorius Proline™ Plus, Sartorius mLINE™
Polypropylen
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Optifit Tips, enkelt stativer > 5 til 350 μL; 54 mm L; Orange; Ikke-steril; Enkelt bakke; Antal: 10 x 96