Få mere at vide
Sartorius Optifit Tips, enkelt stativer
Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,2 til 10μ L
0,5 til 200μ L
10 til 1000μ L
100 til 5000μ L
5 til 350μ L
50 til 1200 μL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Længde (metrisk):
3.15cm
5.1cm
5.4cm
7.15cm
9cm
15cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 960
Beskrivelse
Ergonomisk designet til maksimal præcision og nøjagtighed
- Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren
- Muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning
- Præcisionsfremstillede spidser giver den bedst mulige nøjagtighed og præcision
- Nem, enhåndsåbning og lukning af flip-top stativer
- Fremstillet af højkvalitets ny polypropylen
- DNase, RNase og endotoksin-fri certificeret
- Fås som e-stråle forsteriliseret eller ikke-steriliseret
- Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative stativetiketter
- Angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
- Reoler, bakker og spidser er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes som energiaffald
- Lufttæt plastik indpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring
- Genanvendelig og fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
- Picus, eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus
- Farvekodede bakker og spidser til nemt at matche med kompatible Sartorius pipettere
- Universelt design er kompatibelt med de fleste andre mærker af pipettere
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 til 1200 μL |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Lilla |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,81 tommer. |
| Længde (metrisk) | 7.15cm |
| Certificeringer/compliance | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Vis mere |