Beskrivelse
Ergonomisk designet til maksimal præcision og nøjagtighed
- Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren
- Muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning
- Præcisionsfremstillede spidser giver den bedst mulige nøjagtighed og præcision
- Nem, enhåndsåbning og lukning af flip-top stativer
- Fremstillet af højkvalitets ny polypropylen
- DNase, RNase og endotoksin-fri certificeret
- Fås som e-stråle forsteriliseret eller ikke-steriliseret
- Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative stativetiketter
- Angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
- Reoler, bakker og spidser er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes som energiaffald
- Lufttæt plastik indpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring
- Genanvendelig og fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
- Picus, eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus
- Farvekodede bakker og spidser til nemt at matche med kompatible Sartorius pipettere
- Universelt design er kompatibelt med de fleste andre mærker af pipettere
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100 til 5000μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Grøn |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 15 cm |
| Certificeringer/compliance | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Vis mere |