Description
Ergonomisk designet til maksimal præcision og nøjagtighed
- Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren
- Muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning
- Præcisionsfremstillede spidser giver den bedst mulige nøjagtighed og præcision
- Picus, eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus
- Farvekodede bakker og spidser til nemt at matche med kompatible Sartorius pipettere
- Universelt design er kompatibelt med de fleste andre mærker af pipettere
- Fremstillet af højkvalitets ny polypropylen
- Refill Packs er certificeret DNase, RNase og endotoksinfri
- Fås som e-stråle forsteriliseret eller ikke-steriliseret
- Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative stativetiketter
- Angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
- Emballage og tips er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes
- Fås i en række emballageformater:
- Refill Packs - renhedscertificerede og økologiske pakker
- Refill Towers - pladsbesparende og økologiske
- Bulk kartoner - økonomiske bulk kasser
- Lufttæt plastik indpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring
- Genanvendelig og fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 5 til 350μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klarhed |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 5.4cm |
| Certificeringer/compliance | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Steriliseringsmetode | Autoklaver ved 121 °C |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Standard |
| Show More |