Få mere at vide
Sartorius Optifit Tips, Refills
Artikelnummer. 12449750 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,5 til 300μ L
10 til 1000μ L
100 til 5000μ L
1000 til 10.000μ L
5 til 350μ L
50 til 1200 μL
Emballage:
Bulk i karton
Bulk i æske
Genopfyldningspakke
Refill Tower
Refill Twin Pack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farvekode Sterilitet Volumen (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
12449750 Grå Ikke steril 0,1 til 10μ L Refill Tower Pakke med 960
13167204 Grå Ikke steril 0,1 til 10μ L Bulk i æske Pakke med 1000
10427312 Lilla Ikke steril 50 til 1200 μL Refill Twin Pack Pakke med 960
13184554 Orange Ikke steril 5 til 350μ L Refill Tower Pakke med 960
10620803 Gul Ikke steril 0,5 til 300μ L Refill Tower Pakke med 960
11542934 Blå Steril 10 til 1000μ L Genopfyldningspakke Pakke med 960
10443802 Blå Ikke steril 10 til 1000μ L Genopfyldningspakke Pakke med 960
10654973 Grøn Ikke steril 100 til 5000μ L Bulk i karton Pakke med 1000
15161037 Rød Ikke steril 1000 til 10.000μ L Bulk i æske Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12449750 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 790012
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Sørg for perfekt pasform og tæt forsegling Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tips, Refills fremmer maksimal pipettering nøjagtighed og reproducerbarhed. Spidser er fremstillet i en ISO 8 certificeret renrumsmiljø og fås i sterile og ikke-sterile versioner i en række forskellige volumener.
Ergonomisk designet til maksimal præcision og nøjagtighed
  • Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren
  • Muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning
  • Præcisionsfremstillede spidser giver den bedst mulige nøjagtighed og præcision
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipettere og mere:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus
  • Farvekodede bakker og spidser til nemt at matche med kompatible Sartorius pipettere
  • Universelt design er kompatibelt med de fleste andre mærker af pipettere
Designet efter de højeste standarder
  • Fremstillet af højkvalitets ny polypropylen
  • Refill Packs er certificeret DNase, RNase og endotoksinfri
  • Fås som e-stråle forsteriliseret eller ikke-steriliseret
  • Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative stativetiketter
    • Angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
  • Emballage og tips er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes
  • Fås i en række emballageformater:
    • Refill Packs - renhedscertificerede og økologiske pakker
    • Refill Towers - pladsbesparende og økologiske
    • Bulk kartoner - økonomiske bulk kasser
  • Lufttæt plastik indpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring
  • Genanvendelig og fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klarhed
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,24 tommer.
Længde (metrisk) 3.15cm
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001, ISO 13485
Steriliseringsmetode Autoklaver ved 121 °C
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage Refill Tower
Produkttype Ikke-filtrerede tips
Farvekode Grå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Uddannet Nej
Produktlinje Optifit