Beskrivelse
Ergonomisk designet til maksimal præcision og nøjagtighed
- Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren
- Muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning
- Præcisionsfremstillede spidser giver den bedst mulige nøjagtighed og præcision
- Picus, eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus
- Farvekodede bakker og spidser til nemt at matche med kompatible Sartorius pipettere
- Universelt design er kompatibelt med de fleste andre mærker af pipettere
- Fremstillet af højkvalitets ny polypropylen
- Refill Packs er certificeret DNase, RNase og endotoksinfri
- Fås som e-stråle forsteriliseret eller ikke-steriliseret
- Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative stativetiketter
- Angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
- Emballage og tips er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes
- Fås i en række emballageformater:
- Refill Packs - renhedscertificerede og økologiske pakker
- Refill Towers - pladsbesparende og økologiske
- Bulk kartoner - økonomiske bulk kasser
- Lufttæt plastik indpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring
- Genanvendelig og fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Volumen (metrisk) | 100 til 5000μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klarhed |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 15cm |
| Certificeringer/compliance | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Steriliseringsmetode | Autoklaver ved 121 °C |
| Format | Bulk, i sække |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?