Få mere at vide
Sartorius Optifit Tips, Refills
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10443802 Shop alle Sartorius produkter
Change view
Click to view available options
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,5 til 300μ L
10 til 1000μ L
100 til 5000μ L
1000 til 10.000μ L
5 til 350μ L
50 til 1200 μL
Emballage:
Bulk i karton
Bulk i æske
Genopfyldningspakke
Refill Tower
Refill Twin Pack
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farvekode Sterilitet Volumen (metrisk) Emballage Unit Size
10443802 Blå Ikke steril 10 til 1000μ L Genopfyldningspakke Pakke med 960
12449750 Grå Ikke steril 0,1 til 10μ L Refill Tower Pakke med 960
13167204 Grå Ikke steril 0,1 til 10μ L Bulk i æske Pakke med 1000
10427312 Lilla Ikke steril 50 til 1200 μL Refill Twin Pack Pakke med 960
13184554 Orange Ikke steril 5 til 350μ L Refill Tower Pakke med 960
10620803 Gul Ikke steril 0,5 til 300μ L Refill Tower Pakke med 960
11542934 Blå Steril 10 til 1000μ L Genopfyldningspakke Pakke med 960
10654973 Grøn Ikke steril 100 til 5000μ L Bulk i karton Pakke med 1000
15161037 Rød Ikke steril 1000 til 10.000μ L Bulk i æske Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10443802 Supplier Sartorius Supplier No. 791002
På lager
Add to basket
Edge
Sørg for perfekt pasform og tæt forsegling Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tips, Refills fremmer maksimal pipettering nøjagtighed og reproducerbarhed. Spidser er fremstillet i en ISO 8 certificeret renrumsmiljø og fås i sterile og ikke-sterile versioner i en række forskellige volumener.
Ergonomisk designet til maksimal præcision og nøjagtighed
  • Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren
  • Muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning
  • Præcisionsfremstillede spidser giver den bedst mulige nøjagtighed og præcision
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipettere og mere:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus
  • Farvekodede bakker og spidser til nemt at matche med kompatible Sartorius pipettere
  • Universelt design er kompatibelt med de fleste andre mærker af pipettere
Designet efter de højeste standarder
  • Fremstillet af højkvalitets ny polypropylen
  • Refill Packs er certificeret DNase, RNase og endotoksinfri
  • Fås som e-stråle forsteriliseret eller ikke-steriliseret
  • Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative stativetiketter
    • Angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
  • Emballage og tips er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes
  • Fås i en række emballageformater:
    • Refill Packs - renhedscertificerede og økologiske pakker
    • Refill Towers - pladsbesparende og økologiske
    • Bulk kartoner - økonomiske bulk kasser
  • Lufttæt plastik indpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring
  • Genanvendelig og fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 10 til 1000μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klarhed
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,81 tommer.
Længde (metrisk) 7.15cm
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001, ISO 13485
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Steriliseringsmetode Autoklaver ved 121 °C
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage Genopfyldningspakke
Produkttype Ikke-filtrerede tips
Farvekode Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Uddannet Nej
Produktlinje Optifit