Få mere at vide
Sartorius Optifit Tips, Refills
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10427312 Shop alle Sartorius produkter
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,5 til 300μ L
10 til 1000μ L
100 til 5000μ L
1000 til 10.000μ L
5 til 350μ L
50 til 1200 μL
Emballage:
Bulk i karton
Bulk i æske
Genopfyldningspakke
Refill Tower
Refill Twin Pack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 960
Artikelnummer. 10427312
Brand: Sartorius 791202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sørg for perfekt pasform og tæt forsegling Sartorius pipetter. Sartorius Optifit Tips, Refills fremmer maksimal pipettering nøjagtighed og reproducerbarhed. Spidser er fremstillet i en ISO 8 certificeret renrumsmiljø og fås i sterile og ikke-sterile versioner i en række forskellige volumener.
Ergonomisk designet til maksimal præcision og nøjagtighed
  • Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren
  • Muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning
  • Præcisionsfremstillede spidser giver den bedst mulige nøjagtighed og præcision
Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius pipettere og mere:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus
  • Farvekodede bakker og spidser til nemt at matche med kompatible Sartorius pipettere
  • Universelt design er kompatibelt med de fleste andre mærker af pipettere
Designet efter de højeste standarder
  • Fremstillet af højkvalitets ny polypropylen
  • Refill Packs er certificeret DNase, RNase og endotoksinfri
  • Fås som e-stråle forsteriliseret eller ikke-steriliseret
  • Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative stativetiketter
    • Angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
  • Emballage og tips er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes
  • Fås i en række emballageformater:
    • Refill Packs - renhedscertificerede og økologiske pakker
    • Refill Towers - pladsbesparende og økologiske
    • Bulk kartoner - økonomiske bulk kasser
  • Lufttæt plastik indpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring
  • Genanvendelig og fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50 til 1200 μL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klarhed
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 7.15cm
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001, ISO 13485
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Steriliseringsmetode Autoklaver ved 121 °C
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage Refill Twin Pack
Produkttype Ikke-filtrerede tips
Farvekode Lilla
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Sartorius, Sartorius Biohit Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Uddannet Nej
Produktlinje Optifit