Få mere at vide
Sartorius™ Optifit Tips i FlexiBulk Packs
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15390635 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 200μ L
10 til 1000μ L
5 til 350μ L
50 til 1200 μL
Farvekode:
Gul
Lilla
Lyseblå
Mørkeblå
Orange
Længde (metrisk):
5,1 cm
5,4 cm
6,85 cm
7,15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15390635 0,5 til 200μ L Gul 5,1 cm Pakke med 960
15300645 5 til 350μ L Orange 5,4 cm Pakke med 960
15310645 10 til 1000μ L Mørkeblå 7,15 cm Pakke med 480
15340645 50 til 1200 μL Lilla 7,15 cm Pakke med 480
15330645 10 til 1000μ L Lyseblå 6,85 cm Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15390635 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. LHB790204
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kombiner omkostningsbesparelser med pladsbesparelse, forbedring af anvendeligheden og sikring af renhed. Sartorius™ Optifit Tips i FlexiBulk Packs leverer den samme høje kvalitet Optifit Tips til brug med Biohit™ pipetter i et praktisk emballagedesign. Tilgængelig i 200, 350, 1000 og μ1200 L spidsvolumener, inklusive en Wide Bore-option.
Optifit Tips
  • Perfekt pasform og tætning for at sikre den højest mulige nøjagtighed og præcision
  • Ergonomisk og let spidsfastgørelse/udkast via Optiload-funktionen i Sartorius pipetter
  • Farvekodet for let matchning med passende Sartorius pipetter
  • Brede spidser til rådighed for bedre dispensering af vanskelige prøver, såsom tyktflydende væsker
  • Kompatibel med Picus™ NxT , Picus™ , eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus pipetter og de fleste andre pipettemærker
  • I overensstemmelse med ISO 9001, ISO 14001 og ISO 13485 kvalitetsstandarder
FlexiBulk emballage
  • Bekvemmelighed og besparelser
    • Kombinerer de lave omkostninger ved bulkspidser med at spare plads og forbedre brugervenligheden
    • Reducerer emballagestørrelsen med op til 40 % og reducerer emballageaffald med næsten 50 %
    • Materialer i FlexiBulk-pakken er 100 % egnede til at blive brugt som energiaffald
    • Plukke& Placér organisering for hurtig og nem montering af hylder med direkte spids
    • Let at åbne/lukke låget for nem adgang til spidsen og til at beskytte spidserne
  • Kvalitet og renhed
    • Indeholder nøjagtig samme spidser af høj kvalitet som andre emballagemuligheder
    • Sikrer spidsrenhed med partispecifikke certifikater
    • Ikke-sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og endotoksiner
    • Fremstillet under ISO Klasse 8 renrumsforhold
    • Låget giver en lufttæt forsegling under transport og opbevaring for sikret renhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 til 200μ L
Længde (metrisk) 5,1 cm
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Til dagligt laboratoriearbejde
Format Bulk
Farvekode Gul
Til brug med (udstyr) Universal Fit, Sartorius Biohit, Sartorius
Produktlinje Optifit